Key Documents
HSCRMAG32KPX14
Millipore
Painel de receptores de citocina solúvel humana MILLIPLEX®, HSCRMAG-32K - ensaio imunológico multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
Human Cytokine Receptor Multiplex Kit, Luminex® Human Cytokine Receptor Immunoassay, Millipore Cytokine Receptor Panel
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-104%
sensitivity: 4-208 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFRI, sTNFRII)
standard curve range: 122.1-500,000 pg/mL
(sEGFR, sIL-1RII, sVEGF-R1, sVEGF-R2, sVEGF-R3)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(sCD30, sgp130, sIL-1RI, sIL-2Rα)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Os receptores de citocinas constituem parte integrante da biologia das citocinas. Como as citocinas, os receptores de citocinas estão envolvidos em processos fisiológicos normais e patológicos de quase todos os estados de doença. Os receptores de citocinas solúveis surgem naturalmente de genes que codificam receptores ligados à membrana, ou são derivados diretos dos próprios receptores. A descoberta de que os receptores de citocinas solúveis estão envolvidos na regulação das respostas inflamatórias excessivas e na modulação de eventos imunológicos estimulou um interesse de pesquisa significativo em seu papel potencial como agentes imunoterapêuticos. Muitos desses receptores de citocinas solúveis conseguem inibir a ligação e a atividade biológica de seus ligantes de citocinas, tornando-os antagonistas de citocinas muito específicos.
O painel de receptores de citocinas solúveis humanas MILLIPLEX® deve ser usado para a quantificação simultânea de 14 receptores de citocinas solúveis em amostras de soro, plasma e sobrenadante de cultura de células/tecidos humanos. Este kit usa um formato de 96 poços, contém um coquetel de padrões liofilizados, dois controles de qualidade de ensaio internos e pode medir até 38 amostras em duplicata.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
Reatividade cruzada
Não há reatividade cruzada detectável no painel.
Aplicação
  • Analitos: sCD30, sEGFR, sGP130, sIL-1RI, sIL-1RII, sIL-2Rα, sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFRI, sTNFRII, sVEGFR1, sVEGFR2, sVEGFR3
  • Tipo de amostra recomendado: soro, plasma ou lisado de tecidos/células e sobrenadante de cultura
  • Diluição recomendada das amostras: diluição de 1:5 para plasma ou soro, ou sobrenadante de cultura de células puro
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Outras notas
Entre em contato com a Assistência técnica para informações sobre linearidade de diluição.
Sensibilidade: Consulte o protocolo do kit para informações sobre as sensibilidades de ensaios individuais.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Visite a Biblioteca de Documentos
Hassan Sarker et al.
Frontiers in physiology, 11, 568718-568718 (2020-10-27)
Deficiency of matrix metalloproteinase 2 (MMP-2) causes a complex syndrome characterized by multicentric osteolysis, nodulosis, and arthropathy (MONA) as well as cardiac valve defects, dwarfism and hirsutism. MMP-2 deficient (Mmp2 -/-) mice are a model for this rare multisystem pediatric