HIFN-130K-PMX9
MILLIPLEX® Human Interferon Panel 9-Plex Premix
Sinônimo(s):
Human Cytokine Panel
About This Item
Produtos recomendados
uso
-1 kit -96 wells
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
Parâmetros
-25 μL sample volume (per well)
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Research category: Inflammation & Immunology
Research sub-category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Especificidade
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract