Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
HF090MC100
Millipore
Membrana Hi-Flow Plus 90
card W × L 6 cm × 30.1 cm, pack of 100 sheets
Sinônimo(s):
Cartões de membrana Hi-Flow Plus HF090, HF, Hi-Flow, cartão de membrana, membrana de fluxo lateral, membrana de imunoensaio, membrana de nitrocelulose
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
embalagem
pack of 100 sheets
Nível de qualidade
Parâmetros
90 sec/4 cm capillary flow rate
card W × L
6 cm × 30.1 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
As membranas Hi-Flow Plus são projetadas e otimizadas para uso em testes rápidos de fluxo lateral de diagnóstico que exigem consistência e desempenho superiores. Os testes de fluxo lateral facilitam a detecção/quantificação rápida e conveniente de analitos, como anticorpos e antígenos presentes em amostras biológicas, incluindo sangue, saliva e urina. As membranas Hi-Flow Plus são ideais para tais aplicações. Disponível em uma variedade de tempos de fluxo capilar e opções de suporte, a escolha das membranas Hi-Flow Plus pode melhorar o desempenho do ensaio e oferecer flexibilidade para atender a uma ampla gama de requisitos de desenho de ensaio. A Hi-Flow Plus 90 (HF090) é adequada para testes em que a velocidade é crítica, a amostra é abundante e a sensibilidade não é uma preocupação. Esta embalagem da Hi-Flow Plus 90 contém 100 cartões de membrana pré-montados, compostos pela membrana Hi-Flow Plus 90 em um suporte de cartão plástico.
Aplicação
  • A membrana Hi-Flow Plus é uma matéria-prima crítica adequada para uso em uma ampla gama de aplicações de teste de fluxo lateral, incluindo testes de doenças infecciosas (COVID-19, HIV, influenza, malária, ISTs etc.), bem como na saúde das mulheres’, detecção de biomarcadores, testes de drogas de abuso, desenvolvimento de drogas, testes ambientais, aplicações agrícolas, segurança alimentar, testes de qualidade do produto e saúde animal.
  • É adequada para uso com todas as técnicas de teste de fluxo lateral, incluindo ensaios de detecção competitiva, sanduíche e multiplex.
  • É otimizada para uso em ambos os tipos e pares de testes qualitativos e quantitativos, bem com partículas do detector de fluxo lateral, incluindo nanopartículas de ouro coloidal, microesferas tingidas/ fluorescentes, etc.
  • É adequada para uso testes de fluxo lateral projetados para detectar analitos presentes em uma ampla gama de amostras de matrizes incluindo sangue, saliva, urina, swabs nasofaríngeos, suor e outros.
Características e benefícios
CARACTERÍSTICAS:
  • Fluxo consistente e química de superfície, processo de fabricação robusto.
  • Química de superfície patenteada otimizada para aplicações de fluxo lateral.
  • Alto nível de qualidade: MQ400.
  • Parceiro confiável marca com décadas de experiência na fabricação de membranas.
  • Alta capacidade de produção, altos níveis de estoque, várias linhas de fabricação.
  • Pacotes de amostras convenientes disponíveis em vários formatos.
  • Quantidades em escala de fabricação disponíveis para compra on-line com envio imediato.
  • Oferecemos uma solução completa; juntamente com membranas Hi-Flow Plus, oferecemos matérias- primas em todo o fluxo de trabalho de fluxo lateral, bem como serviços de desenvolvimento de ensaios: https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/services/ivd-development-manufacturing/lateral-flow-services.
BENEFÍCIOS:
  • Tempo de fluxo capilar e espessura da membrana consistentes.
  • A morfologia de superfície superior permite a distribuição de fluxo consistente e uniforme de reagentes na superfície da membrana.
  • Teste nítido, intenso e uniforme e formação da linha de controle.
  • Excelente consistência intralote e interlote.
  • Melhor sensibilidade do ensaio.
  • Excelente reprodutibilidade.
  • Melhores rendimentos da fabricação de teste de fluxo lateral.
  • Distribuição e lead time rápidos.
  • Sem interrupção de fornecimento.
  • Excelente suporte técnico.
Informações legais
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3