HEMF45205
Polyethersulfone (PES), hydrophilic
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone
Nível de qualidade
grau
for separation
descrição
Filter code HEMF
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
Parâmetros
24 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
área de filtração
20 cm2
tamanho da membrana
20 cm × 20 cm
espessura
143 μm
Matriz
Express PLUS™
tamanho de poro
0.45 μm
ponto de bolha
16.1 psi
Descrição geral
HEMF is a 0.45 μm pore sizePES membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.45 μm in size.
Informações legais
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany