Documentos Principais
HCD8MAG15K17PMX
Millipore
Painel de esferas magnéticas pré-misturadas de 17 analitos de linfócitos T CD8+ humanos MILLIPLEX® - Ensaio imunológico multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
Human CD8 T cell cytokine panel, Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
standard curve range: 0.4-1,500 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.5-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 1-3,500 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(Granzyme B)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(Perforin)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(sFasL)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(sCD137)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 20-100,000 pg/mL
(Granzyme A)
standard curve range: 4-15,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 400-1,650,000 pg/mL
(sFas)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(MIP-1β)
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Linfócitos T CD8+ (também conhecidos como linfócitos T citotóxicos, linfócitos T citolíticos e linfócitos T matadores) pertencem a um subgrupo de linfócitos T capazes de induzir a morte de células somáticas infectadas ou tumorais. Os linfócitos T que se ligam de modo fraco a autoantígenos do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) são positivamente selecionados como linfócitos T CD4+ ou CD8+ positivos únicos no timo. Esses linfócitos T CD8+ que sobrevivem e amadurecem após a ativação tornam-se células citotóxicas, expressando receptores de linfócitos T (TCRs, do inglês T-cell receptors) capazes de reconhecer peptídeos antigênicos específicos ligados a moléculas do MHC de classe I e à glicoproteína CD8. A afinidade entre a proteína CD8 e a molécula do MHC ajuda a manter o linfócito T citotóxico e o alvo estreitamente ligados durante a ativação específica de antígenos. Uma vez ativados, os linfócitos T CD8+, em geral, são classificados como tendo um papel citotóxico pré-definido no sistema imunológico e são submetidos a expansão clonal induzida por IL-2, o que aumenta o número de células específicas para o antígeno-alvo. Em seguida, os linfócitos T CD8+ percorrem todo o corpo em busca de células somáticas/tumorais positivas para o antígeno.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
  • Analitos: GM-CSF, sCD137, IFNγ, sFas, sFasL, granzima A, granzima B, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, MIP-1α, MIP-1β, TNF-α, perforina
  • Tipos de amostra recomendados: soro, plasma ou lisado de tecidos/células e sobrenadante de cultura
  • Diluição recomendada de amostras: pura
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Outras notas
Sensibilidade: Consulte o protocolo do kit para obter informações sobre a sensibilidade de biomarcadores individuais.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Visite a Biblioteca de Documentos
Ilana C van Rensburg et al.
Immunity, inflammation and disease, 5(1), 57-67 (2017-03-03)
Studies show that B-cells, in addition to producing antibodies and antigen-presentation, are able to produce cytokines as well. These include regulatory cytokines such as IL-10 by regulatory B-cells. Furthermore, a rare regulatory subset of B-cells have the potential to express
Lee Kiang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 59(8), 3767-3778 (2018-07-27)
Retinal detachment (RD) separates the retina from the underlying retinal pigment epithelium, resulting in a gradual degeneration of photoreceptor (PR) cells. It is known that RD also results in an inflammatory response, but its contribution to PR degeneration is unknown.