FCMAB337F
Milli-Mark® Anti-Myelin Associated Glycoprotein-FITC Antibody, clone 513
clone 513, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
Brain neuron cytoplasmic protein 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 4a, Siglec-4a, MAG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
513, monoclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Mag(29409)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
B35 cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2