FCMAB318PE
Milli-Mark® Anti-MAP2-PE Antibody, clone AP20
clone AP20, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
Microtubule-associated protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AP20, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (immunogen homology)
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP2(4133)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
U251 cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2