FCMAB282F
Milli-Mark® Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609-FITC
clone LM609, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
Vitronectin Receptor, CD51/CD61, integrin alphaVbeta3, alphaVbeta3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LM609, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Integrins
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Antibody dilution for cellular staining:
• Prepare an antibody working solution by diluting the primary antibody 1:5 with PBS
• Dispense the volume per test of working of solution according to the number of cells indicated in the table below.
• 5 µL for Guava Flow Cytometer
• 10 µL for other Flow Cytometry instruments
Nota de análise
U937 cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2