FCMAB204F
Milli-Mark® Anti-CD66abce-FITC Antibody, clone Kat4c
clone Kat4c, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, Biliary glycoprotein 1, BGP-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Kat4c, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEACAM1(634)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
PBMCs
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2