EZHPP
Human Pancreatic Polypeptide (PP) Space Saver (Bulk) ELISA Kit
This Human Pancreatic Polypeptide (PP) ELISA Kit is used to measure & quantify Pancreatic Polypeptide levels in Metabolism & Endocrine research.
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
assay range
sensitivity: 12.3 pg/mL
(with a 50 μL sample size)
inter-assay cv: 4.4-9.8%
intra-assay cv: 3.3-5.0%
(Serum)
técnica(s)
ELISA: suitable
método de detecção
colorimetric
fluorometric
Descrição geral
Especificidade
The antibody pair used in this assay is specific to Human PP and has no significant cross-reactivity with NPY, PYY and other gut hormones. This assay does not recognize Rat PP
Aplicação
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3