EZBNZ3-160K
Benzonase® Endonuclease ELISA Kit
detects and quantifies Benzonase nuclease in 50 μL bioprocessing samples
Sinônimo(s):
Endonuclease Detection Kit, Benzonase, Benzonase Endonuclease
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Benzonase® Endonuclease ELISA, kit sufficient for 96 wells
fonte biológica
Serratia marcescens
Nível de qualidade
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
linearity: 84-111%
(94% Avarage)
recovery range: 117-130%
(124% Average)
sensitivity: 15.63 pg/mL
(LLOQ)
inter-assay cv: ≤8%
intra-assay cv: ≤8%
standard curve range: 0.015-1 ng/mL
técnica(s)
ELISASandwich: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
aplicação(ões)
detection
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Research category-Process Impurity testing
Research sub-category- Endonuclease testing
Aplicação
Características e benefícios
- Capture ELISA assay.
- Highly Verified.
- Suitable for 40 samples in Duplicate, with a 6 point Standard Crurve.