Documentos Principais
DX0800
Supelco
1,2-Dicloroetano
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Cloreto de etileno, Dicloreto de etileno
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
98.96
Beilstein:
605264
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-458-1
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
83 °C (lit.)
pressão de vapor:
87 mmHg ( 25 °C)
densidade de vapor
3.4 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
87 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
775 °F
Lim. expl.
15.6 %
Impurezas
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.03% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
83 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 13 °C
solubilidade
7.9 g/L
densidade
1.25 g/cm3 at 20  °C
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
chave InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Green Catalytic Synthesis of Ethylenediamine from Ethylene Glycol and Monoethanolamine: A Review: This review details a green synthesis method using 1,2-dichloroethane, enhancing the sustainability of chemical processes in academia and industrial applications (Wu and An, 2024).
  • The complete degradation of 1,2-dichloroethane in Escherichia coli by metabolic engineering: This study demonstrates a biotechnological approach to degrade 1,2-dichloroethane, reducing environmental impact, relevant for both academia and biotechnological industries (Deng et al., 2024).
  • Characteristics of Volatile Organic Compounds Emitted from Airport Sources and Their Effects on Ozone Production: Investigates the role of 1,2-dichloroethane among other VOCs in environmental pollution and ozone formation, crucial for environmental research and regulations (Chen et al., 2024).
Nota de análise
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Water (H2O): 0.03% max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup