Documentos
900637
Sigma-Aldrich
1,2-Dicloroetano
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinônimo(s):
Cloreto de etileno, Dicloreto de etileno
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
98.96
Beilstein:
605264
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
87 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
775 °F
qualidade
anhydrous
Lim. expl.
15.6 %
Impurezas
≤0.003% water
water
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
chave InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Jana Hammoud et al.
Carbohydrate research, 486, 107834-107834 (2019-11-07)
Herein, a C-H bond functionalization approach is reported as a new route towards non-natural glycosides having a quaternary position 5. The development of this transformation furthermore reveals that insertion of Rh(II)-carbenes into the C5-H bond is controlled by remote stereoelectronic