Key Documents
DVPP02500
Millipore
filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 0,65 μm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana Durapore®, 0,65 µm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
Parâmetros
>6 mL/min-cm2 water flow rate
85 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
125 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
índice de refração
n/D 1.42
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.65 μm pore size
70 % porosity
ponto de bolha
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As membranas Durapore® fornecem altas taxas de fluxo e rendimento, com baixo teor de compostos extraíveis e ampla compatibilidade química. A membrana Durapore hidrofílica se liga a bem menos proteínas que as membranas de náilon, nitrocelulose ou PTFE.
Características e benefícios
- Disponível com vários tamanhos de poro (nas opções hidrofílica e hidrofóbica) para se adequar às necessidades da sua aplicação
- Os filtros da membrana Durapore têm capacidade muito baixa de ligação a proteínas, para minimizar a interação com a sua amostra e maximizar a recuperação
Código do filtro: DVPP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
Clarificação da filtração de soluções biológicas
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3