DTTP04700
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 0,6 μm
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana Isopore
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore™
Millipore
Parâmetros
10 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
25 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore™
tamanho de poro
0.6 μm pore size
5-20 % porosity
ponto de bolha
≥1.52 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Aplicação
- Microscopia de luz reflexiva
- Análise por SEM
- Análise gravimétrica
- Monitoramento de ar
- Análise de microplásticos
- Água de grau para análise de microplásticos
Atenção