Documentos Principais
CVGB75S01
Millipore
Cartucho Durapore hidrofóbico ® 0,22 µm
pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7
Sinônimo(s):
Durapore Cartridge Filter 5 in. 0.22 µm hydrophobic Code 7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Materiais
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
steam-in-place compatible
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Parâmetros
≤5 mL/min nitrogen diffusion at 1.7 bar (25 psig) and 23 °C (with water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
5 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
5 in. (12.5 cm)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
0.35 m2
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤10 mg
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
ponto de bolha
≥1240 mbar (18 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
código do cartucho
Code 7
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Embalagem
Saco duplo de abertura fácil
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Durapore® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
30 ciclos SIP de 30 min a 126 °C; 30 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em uma mistura de 70/30% de IPA/água em temperatura ambiente controlada
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany