CT05F1C50
Filtro de cartucho Polygard® CT
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinônimo(s):
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Polygard
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
tamanho de poro
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Informações legais
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany