CS60HX01L3
Clarisolve® Depth Filter in µPod format
60HX, 60µm, filtration area 0.23 cm², High-density cell cultures, Process Development Scale
Sinônimo(s):
Clarisolve 60 μm Depth Filters in Pod Format, 23 cm2 (0.025 ft2)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Clarisolve® Depth Filter in µPod format, High-density cell cultures
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Clarisolve®
Parâmetros
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
Altura
6.99 cm (2.75 in.)
Comprimento
9.07 cm (3.57 in.)
Largura
4.60 cm (1.81 in.)
área de filtração
0.0023 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
entrada
sample type liquid
condutividade
≤0.15 μS/cm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Nota de análise
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.