CS20MS01H1
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinônimo(s):
Clarisolve 20 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiais
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Clarisolve®
Parâmetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altura
14 cm (5.3 in.)
Comprimento
22 cm (8.5 in.)
Largura
7.4 cm (2.9 in.)
área de filtração
0.014 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
1.4-2.1 μg/L
entrada
sample type liquid
condutividade
0.80 – 1.59 μS/cm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Especificações
Nota de preparo
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.