Documentos Principais
CRK1F3006
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 0.1 µm Code F
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PE seal
polypropylene
Nível de qualidade
descrição
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
esterilidade
(Do not autoclave)
Características
hydrophilic
Parâmetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
Diâmetro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezas
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
tamanho de poro
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm
código do cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Nota de análise
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥15 L
≤50 mg after 24-h soak in water