Documentos Principais
CR1073006
Millipore
Filtro de cartucho Polygard® CR
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinônimo(s):
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 10 μm Code 7 Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polypropylene
silicone seal
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Polygard
Parâmetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
Diâmetro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤50 mg
tamanho de poro
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrição geral
Os produtos do filtro de cartucho Polygard® CR são filtros com classificação nominal projetados para aplicações de remoção de partículas em líquidos e gases. A estrutura de profundidade de densidade graduada do meio filtrante Polygard-CR proporciona capacidade máxima de filtração, um tamanho de poro de 10,0 μm e a construção totalmente em polipropileno oferece baixos níveis de extraíveis e ampla compatibilidade química.
Os filtros de cartucho Polygard-CR proporcionam alto rendimento com pressão diferencial máxima de 4,8 bar (70 psid) a 25 °C.
Aplicações típicas
Os filtros de cartucho de alta eficiência Polygard-CR, compostos por meios de polipropileno de densidade graduada, são amplamente usados no setor de bebidas em aplicações de filtração de líquidos e gases para proteger os filtros mais apertados.
Conformidade regulatória
Os filtros de cartucho Polygard® CR são projetados, desenvolvidos e fabricados de acordo com um sistema de gerenciamento de qualidade aprovado por um órgão de registro credenciado para um padrão de sistemas de qualidade ISO 9000 e são enviados com um certificado de qualidade. Cada filtro de cartucho é apoiado por um Guia de Validação para conformidade com os requisitos regulamentares.
Para rastreabilidade e fácil identificação, cada filtro é marcado com características de identificação.
Vários formatos disponíveis
A linha de produtos Polygard-CR oferece uma gama completa de áreas de filtração disponíveis para atender a vários requisitos de aplicação. Uma variedade de opções de conexão é oferecida para fácil adaptação a estruturas existentes.
Esses dispositivos foram desenvolvidos para minimizar o volume de retenção ao avaliar várias configurações de meios.
Nota de preparo
Método de esterilização
10 ciclos de autoclave ou SIP a 126 °C por 30 min
Protocolo de sanitização
30 min com água quente a 80 °C
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥15 l de água
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas de imersão em água
Informações legais
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany