Key Documents
CR0003L102
Millipore
Applikon style 3L motor adaptor
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nível de qualidade
Descrição geral
Applikon style motor adaptor for use with Mobius CellReady 3L Bioreactor