Key Documents
CP2ALLRES
Milli-Q
Cartucho Q-Gard® A
Polishing cartridge for AFS® 8/16 and AFS® 8D/16D systems
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação Q-Gard®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Q-Gard®
técnica(s)
ion chromatography: suitable
compatibilidade
for use with AFS®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho Q-Gard® A é um cartucho de polimento com resinas de troca iônica virgens para uso com os sistemas de purificação de água AFS® 8/16 e AFS® 8D/16D. Este cartucho é projetado para produzir água de alta resistividade usando meios de purificação cuidadosamente selecionados.
Aplicação
O cartucho Q-Gard® A é projetado para remover contaminantes iônicos abaixo de níveis de traço para corresponder à qualidade da água necessária para a sua aplicação.
Características e benefícios
  • Garante a qualidade da água.
  • Garante a conformidade com as especificações do sistema.
  • Emprega tecnologia de troca iônica para purificação da água.
Componentes
Resinas de troca iônica virgens para remoção de íons
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany