CMP471TS1
Cartucho Milligard® PES 1,2/0,45 µm
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinônimo(s):
Milligard PES 10" 1.2/0.45 μm Cartridge
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
EMPROVE® Filter
Milligard®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Milligard®
Parâmetros
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse)
5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
317.5 mm (12.5 in.)
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Diâmetro
69 mm (2.71 in.)
área de filtração
0.6 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
matriz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code 7
Descrição geral
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Bioprocessamento
- Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
- Instruções de uso: Consulte as instruções de umedecimento do Guia do usuário dos filtros com membrana MILLIGARD® PES
- Declaração de armazenamento: Consulte o Guia do usuário dos filtros com membrana MILLIGARD® PES
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Autoclave úmida 25x, ciclos de 60 minutos a 128°C. Vapor em linha (úmido): 10 ciclos para a frente, 30 min.,
135 °C a ≤0,34 bar (5 psid) e 5 ciclos reversos,
30 min., 135 °C a ≤0,07 bar (<1 psid)*.
*Os dispositivos foram validados com vapor em pressão diferencial total, começando em 31 psid até uma pressão diferencial final de 1 psid, resultando em uma média calculada de 4 psid nas direções para a frente e reversa.