Produtos recomendados
entrada CA/CC
100 V, 50 - 60 Hz
Materiais
316L stainless steel (wetted materials)
EPDM rubber (wetted materials)
Santoprene® plastic (wetted materials)
epoxy (medical grade; wetted materials)
silicone (wetted materials)
fabricante/nome comercial
Cogent®
Parâmetros
300 mL min. working volume
4-50 °C max. temp.
5 bar max. inlet pressure (72 psi)
Altura
114 cm (45 in.)
Largura
76 cm (30 in.)
Profundidade
51 cm (20 in.)
peso
78 kg (172 lb)
Características e benefícios
Componentes
10 L tank with integrated mixer
Auto TMP control
Weigh scale
Feed pump
Torque wrench
Piping
Valves
Informações legais
acessório
parte de substituição