Documentos Principais
CFMQ18501
Milli-Q
Lâmpada UV para fotoxidação
For use with Milli-Q® Plus (1989-1996) systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® Plus
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Replacement UV Lamp for photooxidation of organic compounds, used with Milli-Q® and Milli-Q® Plus (1989-1996) systems.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany