WHA1872055
Whatman® application specific filter, activated carbon loaded paper, Grade 72
circles, diam. 55 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Z753106
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose fiber membrane (loaded with activated carbon)
circles
esterilidade
non-sterile
Características
Grade 72
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 1872-055
Whatman Article No. 28418576 (US reference)
Diâmetro
55 mm
espessura
800 μm
peso base
195 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Grade 72: activated cabon loaded paper
Composite cellulose/glass filter loaded with activated carbon. Used to absorb radioactive iodine in air pollution monitoring and in nuclear installations.
Características e benefícios
- High-quality composite cellulose/glass filter paper
- Loaded with activated carbon for radioactive iodine absorption
- Suitable for use in radioactive environments
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)