Documentos Principais
CDRC4050HG
Milli-Q
Cartucho de osmose reversa
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 144L/h at 1 bar, For water purification with Elix® Gulfstream systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
2.4 L/min flow rate at 1 bar
resistividade
>10.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Impurezas
<10 cfu/mL Bacteria
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<500 ppb
tamanho de poro
<0.22 μm pore size
condutividade
<0.1 μS/cm
compatibilidade
for use with Elix® Gulfstream
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana de osmose reversa remove 95%-99% dos contaminantes, inclusive íons, particulados, bactérias e moléculas orgânicas.
Aplicação
Para sistemas Elix® Gulfstream
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany