Documentos Principais
CCP-24HK
Sigma-Aldrich
Canine C-Peptide RIA
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
grau
for protein analysis
Nível de qualidade
descrição
ED<sub>80</sub> = 0.56 ± 0.15 ng/mL ED<sub>50</sub> = 2.03 ± 0.54 ng/mL ED<sub>20</sub> = 7.21 ± 2.76 ng/mL
analytes available: C-Peptide
radioactivity <3 μCi
0.156-20 ng/mL (standard curve range)
Características
accuracy 97-111%
reatividade de espécies
canine
faixa de medição de sensibilidade
0.15 ng/mL
técnica(s)
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão UniProt
método de detecção
radioactive
Descrição geral
aa1-aa31-OVA via glutaraldehyde
Aplicação
Overnight equilibrium incubation at 4°C. Sample volume < 100 ?L serum, plasma, or tissue culture media. Dilution: Antibody 1:32,000 titer
Nota de análise
Linearity 95-101%
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract