CC-125ML-RU
Anti-CW from the clone MS-353, Research Use Only
Anti-CW from the clone MS-353, Human IgG, For non-IVD/Research Use
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
MS-353, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 125 mL
técnica(s)
agglutination assay: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Clarified cell culture supernatant from cell lines expressing Human IgG monoclonal blod typing antibodies. For non-IVD/ research use. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Aplicação
Bulk for non IVD/Research Use
For Non-IVD / Research use only
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1%(w/v) sodium azide.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1