CBL158
Anti-Integrin β2 [CD18] Antibody
clone MEM 48, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD18
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM 48, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... ITGB2(3689)
Categorias relacionadas
Especificidade
FUSION PARTNER:
Sp 2/0 - Ag 14 myeloma cell line
Imunogênio
Aplicação
Function Blocking: Studies of cell-cell and cell-matrix adhesion, this antibody will block cell-cell interaction, (Grönholm, 2018)
Flow Cytometry
Western Blot
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2