Documentos Principais
BX1715
Supelco
2-Butoxyethanol
Practical, Technical
Sinônimo(s):
Ethylene glycol butyl ether, Ethylene Glycol Monobutyl Ether, Butoxyethanol, 2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
118.17
Beilstein:
1732511
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-905-0
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Ensaio
≥95% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
473 °F
Lim. expl.
10.6 %
cor
APHA: ≤40
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
p.e.
169-172.5 °C (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 67 °C
solubilidade
900 g/L (completely miscible)
densidade
0.9 g/cm3 at 20 °C
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC): 95% min
Color (APHA): 40 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3