BW-1L-BK
Anti-C (clone MS-24/MS-201/MS-26/MS-80), reagente de determinação de grupo sanguíneo
BIOSCOT™ Anti-CDE from the clone MS-24/MS-201/MS-26/MS-80, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
MS-24, MS-201, MS-80 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 L
fabricante/nome comercial
BIOSCOT™
concentração
70-90 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgG
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Contém 0,1% (p/v) de azida de sódio
Filtrado através de um filtro terminal de 0,22μm
Prazo de validade: 36 meses a partir da data de filtração
A formulação do produto está em conformidade com os requisitos da diretriz IVD da UE.
Apenas para uso in vitro.
Filtrado através de um filtro terminal de 0,22μm
Prazo de validade: 36 meses a partir da data de filtração
A formulação do produto está em conformidade com os requisitos da diretriz IVD da UE.
Apenas para uso in vitro.
Aplicação
A granel
Para uso em técnicas de tubo, lâmina, microplaca, gel e coluna
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3