Documentos Principais
BM-10L-BK
Millipore
Reagente de determinação de grupo sanguíneo anti-D (clones TH-28/MS-26)
BIOSCOT Anti-D Blend from the clones TH-28/MS-26, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 10 L
fabricante/nome comercial
BIOSCOT
concentração
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgG
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Apropriado para testes de doadores - reage com todas as hemácias D fracas e D parciais, incluindo DVIContém 0,1% (p/v) de azida sódicaFiltrado através de um filtro terminal de 0,22μmPrazo de validade: 36 meses a partir da data de filtraçãoA formulação do produto foi examinada de acordo com o Anexo IV da diretriz EU IVD para dar suporte ao registro CE.Apenas para uso in vitro.
Aplicação
A granel
Para uso em técnicas de tubo, lâmina, microplaca, gel e coluna
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1