Documentos Principais
ATTP14250
Millipore
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 0,8 μm
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana Isopore
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore
Millipore
Parâmetros
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diâmetro
142 mm
diâmetro do filtro
142 mm
espessura
25 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore
tamanho de poro
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
ponto de bolha
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana Isopore é uma membrana de policarbonato que auxilia a análise de contaminantes transportados pelo ar usando microscopia óptica ou eletrônica. O filtro de membrana Isopore encontra aplicações em ensaios de quimiotaxia, microscopia epifluorescente e monitoramento de ar. O diâmetro preciso dos poros e o tamanho consistente dos poros permitem a separação precisa do tamanho das amostras.
Aplicação
  • Microscopia de luz reflexiva
  • Análise por SEM
  • Análise gravimétrica
  • Monitoramento de ar
  • Monitoramento de amianto
  • Análise de microplásticos
  • Água de grau para análise de microplásticos
Características e benefícios
  • A propriedade de retenção de partículas da membrana Isopore na membrana permite fácil contagem e análise.
  • Apresenta baixa interferência de fundo.
  • Não higroscópico e reduz o tempo de análise da amostra.
  • Material translúcido.
Atenção
Pode haver uma redução nas taxas de vazão após a autoclavagem.
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Amaranta Focardi et al.
Viruses, 12(3) (2020-03-20)
Virus- and bacteriophage-induced mortality can have a significant impact on marine productivity and alter the flux of nutrients in marine microbial food-webs. Viral mediated horizontal gene transfer can also influence host fitness and community composition. However, there are very few
Zhi Liu et al.
Cell death and differentiation, 27(10), 2843-2855 (2020-04-30)
Medullary thymic epithelial cells (mTECs) play a central role in the establishment of T cell central immunological tolerance by promiscuously expressing tissue-restricted antigens (TRAs) and presenting them to developing T cells, leading to deletion of T cells responding to self-antigens.