AQFA8X105
Filtro de membrana de fibra de quartzo sem resina de ligação
Millipore, 8 in. x 10 in., hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de Quartz
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
L × C
8 in. × 10 in.
filtro C × L
20 cm × 25 cm
espessura
430 μm
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Código do filtro: AQFA
Tipo de filtro: Filtro de profundidade
Visão geral
Os filtros de disco fibrosos da Millipore estão disponíveis em uma ampla gama de taxas de vazão e capacidades de rendimento.
Filtros de fibra de quartzo (tipo AQFA)
Feitos de fibras de quartzo sem fibras de vidro ou ligantes. O processo de fabricação de quartzo puro da Millipore envolve uma etapa de tratamento térmico para melhorar a composição e impedir que os filtros reajam com gases ácidos, diferentemente dos filtros de fibra de vidro que podem reagir e gerar leituras falsas. Isso torna os filtros de quartzo adequados para medir concentrações de metais pesados e pequenas quantidades de partículas (como no método de monitoramento de ar ambiente PM 10 da EPA - agência de proteção ambiental dos EUA).
Os filtros de quartzo também têm boa estabilidade de peso e formato.
Os filtros de disco fibrosos da Millipore estão disponíveis em uma ampla gama de taxas de vazão e capacidades de rendimento.
Filtros de fibra de quartzo (tipo AQFA)
Feitos de fibras de quartzo sem fibras de vidro ou ligantes. O processo de fabricação de quartzo puro da Millipore envolve uma etapa de tratamento térmico para melhorar a composição e impedir que os filtros reajam com gases ácidos, diferentemente dos filtros de fibra de vidro que podem reagir e gerar leituras falsas. Isso torna os filtros de quartzo adequados para medir concentrações de metais pesados e pequenas quantidades de partículas (como no método de monitoramento de ar ambiente PM 10 da EPA - agência de proteção ambiental dos EUA).
Os filtros de quartzo também têm boa estabilidade de peso e formato.
Aplicação
- Medição de concentrações de metais pesados e pequenas quantidades de partículas
- Monitoramento PM10 da EPA• Monitoramento PM2.5
- Análise de microplásticos