Documentos Principais
APFB03700
Millipore
Filtro de membrana de fibra de vidro com tamanho de poro de 1,0 μm
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Glass Fiber Filter without binder
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agency
in accordance with NIOSH 3501,5002,5007,5009,5013,5015,5017,5027,5028,5504
in accordance with OSHA ID 161
descrição
1.0 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 37 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
2.2 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
diâmetro do filtro
37 mm
espessura
700 μm
tamanho de poro
1.0 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Liquid clarification
  • Quantification of solids in suspensions of fine particles
  • Scintillation counting
  • Microplastics analysis grade water
  • Microplastics analysis