AP2501000
Filtro de membrana de fibra de vidro com resina aglutinante, tamanho de poro de 2,0 μm
Millipore, filter diam. 10 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
Sinônimo(s):
Filtro de fibra de vidro com resina de ligação
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
descrição
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 10 mm diameter
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diâmetro
10 mm
diâmetro do filtro
10 mm
espessura
1.2 mm
tamanho de poro
2.0 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Aplicação
- Pré-filtração para filtros de 0,9 a 8,0 ?m
- Análise quantitativa
- Clarificação de soluções aquosas