Documentos Principais
AP192A
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed
0.6 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.6 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Mouse IgG (H+L) (absorbed for minimal cross-reactivity to Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Syrian Hamster, Horse, Human, Sheep, Rabbit, and Rat Serum Proteins)
Aplicação
ELISA and Western Blotting at 1:5000 - 1:50,000 dilution.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Donkey anti-Mouse IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed is validated for use in ELISA, WB for the detection of Donkey Mouse IgG.
forma física
Lyophilized. Buffer = 0.01M Tris-HCl, 0.25M NaCl, pH 8.0, with 15mg/mL BSA and 0.05% Sodium Azide.
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1.0 mg/mL with 0.5 mL sterile distilled water.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
A pitfall in diagnosis of human prion diseases using detection of protease-resistant prion protein in urine. Contamination with bacterial outer membrane proteins.
Hisako Furukawa, Katsumi Doh-ura, Ryo Okuwaki, Susumu Shirabe, Kazuo Yamamoto et al.
The Journal of Biological Chemistry null