AP189C
Donkey Anti-Rat IgG Antibody, Cy3 conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3