AP180R
Donkey Anti-Goat IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
goat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550 nm, Emission peak = 570 nm.
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
forma física
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
RHODAMINE/PROTEIN:
Approximately 0.5 (A550/A280).
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3