Documentos Principais
AP1504200
Millipore
Filtro de fibra de vidro com conector
Millipore, filter diam. 42 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de fibra de vidro com resina aglutinante, tamanho de poro de 1,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
descrição
1.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 42 mm diameter
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
100 °C max. temp.
Diâmetro
42 mm
diâmetro do filtro
42 mm
espessura
790 μm
tamanho de poro
1.0 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Pré-filtração para μfiltros de 0,2 a 0,6 m
  • Análise quantitativa
  • Clarificação de soluções aquosas