Documentos Principais
AP1179
Sigma-Aldrich
Anti-TLR4 Mouse mAb (1H7)
liquid, clone 1H7, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Toll-like Receptor 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H7, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TLR4(7099)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the TLR4 protein.
Recognizes the TLR4 protein.
This Anti-TLR4 Mouse mAb (1H7) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of TLR4.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 214-292 human TLR4, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.