AP1159
Anti-TNFRSF14 Mouse mAb (2G6-2C7)
liquid, clone 2G6-2C7, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor Super family 14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G6-2C7, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFRSF14(8764)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g)
Paraffin Sections (1 g/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
293T cells
Human pancreatic cancer tissue