AP1140
Anti-GBA Mouse mAb (2E2)
liquid, clone 2E2, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Glucosidase β, Acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E2, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GBA(2629)
Descrição geral
Imunogênio
Advertência
Nota de análise
293T
MCF-7 cells, HeLa cells, Human breast cancer tissue