Documentos Principais
AG910
Sigma-Aldrich
β-Amyloid Peptide
98%, powder, 1-40, human recombinant
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Nome do produto
β Amyloid 1-40, aβ, ultra pure, TFA, recombinant human,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Chemicon®
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Beta Amyloid (1-40), ultra pure, TFA
MOL. WT.: 4329.6 Da by Mass Spec Analysis (theoretical 4329.86)
SEQUENCE: Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
PEPTIDE CONTENT: 1 mg per vial; salt content is <10%
COUNTER ION: TFA
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1