ACK5050PG
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Protein G with 50kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon® Pro
Parâmetros
10 mL sample volume
técnica(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Comprimento
12 cm (4.7 in.)
Diâmetro
2.97 cm
área de filtração
1 cm2
volume de trabalho
10 mL
tamanho de poro
50 kDa NMWCO
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1