ABT1493-AF488
Anti-Cofilin-1 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Cofilin-1, 18 kDa phosphoprotein, Cofilin, non-muscle isoform, p18
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CFL1(1072)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. ABT1493) is also available for immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Cell Structure
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected cofilin-1 in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2