ABT1347
Anti-Neurocan Antibody, C-terminal
from rabbit
Sinônimo(s):
Neurocan core protein, 245 kDa early postnatal core glycoprotein, Chondroitin sulfate proteoglycan 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ncan(58982)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Neurocan in E13 and E14 mouse ventral diencephalon and retina in C57 mouse embryos (Leung, K.M., et. al. (2004). Brain Res Dev Brain Res. 152(1):1-10).
Cell Structure
Qualidade
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Neurocan in E14 rat embryo, E14 rat neocortex, and adult rat brain hippocampus cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1