ABS553
Anti-phospho KDR/FLK-1/VEGFR2 Antibody (Tyr1059)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR-2, Fetal liver kinase 1, FLK-1, Kinase insert domain receptor, KDR, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, CD309
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
sheep (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1059)
Informações sobre genes
human ... KDR(3791)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected KDR/FLK-1/VEGFR2 in VEGF treated HUVEC cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1